HPLC-Spritzen, Rheodyne
Lieferant: HUART HOSPIDEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EX-MSR05 EX-MSR10 EX-MSR25 EX-MSR50 EX-MSR250 EX-MSR500
613-1728EA 96 EUR InStock
613-1728 613-1729 613-1730 613-1731 613-1733 613-1734
HPLC-Spritzen, Rheodyne
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Für ultragenaue Analysen. Da der Kolben bis in die äußerste Nadelspitze reicht, entsteht kein Totvolumen.
Modell mit austauschbarer Nadel auf Anfrage. HPLC Spritzen für Waters und Valco auf Anfrage.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge