Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Lieferant: EPPENDORF
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4430000.018
613-2795EA 558 EUR InStock
613-2795
Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Pipetten Pipettierhelfer
Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 100 ml.
  • Ventiltechnologie ermöglicht empfindlichere Steuerung des Meniskus für höhere Präzision
  • Markant hinterleuchtete LEDs liefern optisches Feedback zur verbleibenden Batterielaufzeit
  • Leichtes und ergonomisch verbessertes Design ermöglicht stressfreies Arbeiten
  • Schnell zu lösender Aufnahmekonus für den einfachen Austausch der Membranfilter
  • Druckausgleichsystem verhindert, dass angesaugte Dämpfe in das Gerät eindringen und Korrosion verursachen
  • Aufnahmekonus und Adapter sind autoklavierbar
Dieses Instrument ermöglicht dem Benutzer die uneingeschränkte Steuerung der Pipettiergeschwindigkeit mit den Fingerspitzen. Die einzigartige und präzise Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine optimierte Schwerkraftentleerung für eine einfache Entnahme von Flüssigkeiten ohne Verspritzen.
Electronic pipette controller with air cushion system with autoclavable pipette adapter and aspirating cone.
Bestellinformation: Wird mit Netzteil, Wandhalter, Regalständer und zwei 0,45-µm-Membranfiltern (unsteril) geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge