BD Microlance™ 3 Nadeln
Lieferant: BECTON DICKINSON MEDICAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
300400 300635 300800 301155 301156 304000 304100 303800 304432 300637 300600 304434 301000UK 304000UK 303273 303262 310205
613-4952EA 9.4 EUR InStock
613-4952 613-3832 613-3924 613-3934 613-3935 613-3942 613-3836 613-3835 613-4970 613-3897 613-0902 615-0034 613-1688 BDAM304000UK BDAM303273 BDAM303262 BDAM310205
BD Microlance™ 3 Nadeln
Injektionsnadeln
Die BD Microlance™ 3-Nadeln sind für einfaches Eindringen, sanfte Gleitkraft beim Einführen/Herausziehen und reduzierte Kanülenreibung beim Gleiten durch das Gewebe konzipiert. Diese Nadeln sind in einer Vielzahl von Stärken, Längen und Abschrägungsdesigns erhältlich.
  • Empfohlene Verwendung: intradermale, subkutane, intramuskuläre, intravenöse Injektionen und Aspiration
  • BD Microlance™-Nadeln können an einen Luer-Slip-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss angeschlossen werden
  • Naturkautschuklatex ist kein Bestandteil der Materialformulierung
  • Steriles Design zur Einmalverwendung
Herkömmliche Nadeln mit normaler Wandstärke neigen aufgrund der größeren Kanülendicke weniger zum Verbiegen als dünnwandige Nadeln. Der Innendurchmesser einer dünnwandigen Nadel ermöglicht möglicherweise die Verwendung einer Nadelstärke, die eine Nummer kleiner ist als die einer normalen Nadel, wobei die gleiche Durchflussrate genutzt wird.
Verpackung: Einzeln verpackt im Blisterfilm und medizinischem Papier.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge