Klemmhalterung für Pipetten, Clamp-ette®
Lieferant: HEATHROW
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HS20162A
613-3900EA 48.7 EUR InStock
613-3900
Klemmhalterung für Pipetten, Clamp-ette®
Pipettenständer
PP, farbig.
  • Stabile, robuste Konstruktion
  • Für ein bis drei Pipetten der am häufigsten verwendeten Marken
  • Kann schnell und sicher an Tischplatten, Bänken und Regalen angebracht werden
  • Autoklavierbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..