Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, mLINE®
Lieferant: Sartorius
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
725080 725070 725060 725050 725020 725030 725010 725090
613-4093EA 387 EUR InStock
613-4093 613-4092 613-4091 613-4090 613-4089 613-5078 613-5125 613-5147
Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, mLINE®
Pipetten Mikropipetten
mLine® Pipetten bieten eine einzigartige Kombination neuer Funktionen für mehr Genauigkeit und Präzision. Sie verfügen über integrierte, austauschbare Spitzenkegelfilter, die eine Kontamination und Beschädigung der Pipette verhindern.
  • Klare und leicht lesbare Anzeige mit großen Zahlen und kleinen Inkrementen
  • Ausgestattet mit speziellen federbelasteten Spitzenkonen (d. h. dem Optiload-Mechanismus), die das Aufladen und Abwerfen der Spitze mit minimalem Kraftaufwand ermöglichen
  • Kolbentechnologie führt zu geringsten Pipettierkräften
  • Farbcodierung des
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..