Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Syringes, medical

Lieferant: CODAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

627704 621612 625607 626616 627602 628426 623760 624717 626706 622611 628436
CODA627704EA 107 EUR InStock
CODA627704 613-4228 613-4233 CODA626616 613-4235 613-4236 613-4231 613-4232 613-4234 613-0098 CODA628436
Syringes, medical
Spritzen Spritzen, medizinisch
Sterile, graduated, single use, three pieces, body made of transparent PP, white plunger in PP/titanium oxide and with silicone seal, no latex.

  • Standard Luer Tip (LT) or screw connector Luer Lock (LL), centred (1 to 3 ml) or off-centred (5 to 100 ml)
  • The watertight silicone seal reduces contact with the solution and guarantees minimal risk of particulate contamination of the solution
  • Sterilised with ethylene oxide (EN 550)

Zertifizierungen: Conforms to ISO 9001, EN 46001, medical guideline 93/42/EEC

Verpackung: In individual blister packs.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge