Pipettierhelfer, PIPETBOY acu 2
Lieferant: Integra
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
155016 155015 155018 155017 155000 155019
612-0927EA 472 EUR InStock
612-0927 613-4437 613-4438 612-0928 612-0926 612-2964
Pipettierhelfer, PIPETBOY acu 2
Pipetten Pipettierhelfer
Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 100 ml.
  • Geringes Gewicht (195 g) und verbesserte Ergonomie sorgen für stress- und ermüdungsfreies Pipettieren
  • Die Pipettiergeschwindigkeit wird einfach mit dem Daumenrad voreingestellt und kann dann mit den Fingerspitzen geregelt werden
  • Autoklavierbares Nasenstück und einfach auszutauschender hydrophober Filter für zuverlässigen Schutz
  • LED informiert deutlich über den Akkuladezustand
  • Leichtes Erkennen des richtigen Helfers dank Farbkodierung
  • Max. Pipettiergeschwindigkeit: 13,5 ml/s (mit 50-ml-Pipette)
Die zweite Generation des PIPETBOY acu ist mit modernster Technologie ausgestattet. Das Gerät ist wesentlich leichter und bietet eine höhere Pipettiergeschwindigkeit. Diese neuen Eigenschaften in Kombination mit den unveränderten Hauptvorteilen sorgen für ergonomischeres Pipettieren.
Bestellinformation: Lieferung mit wiederaufladbarem 9 V NiMH-Akku, Wandhalterung, Netzadapter und 0,45 µm-Sterilfilter. Weitere Filter (0,2 und 0,45 µm) können separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge