Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Ovation®
Lieferant: VISTALAB TECHNOLOGIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1057-0020 1057-0100 1057-0200 1057-1000
613-4923EA 1760 EUR InStock
613-4923 613-4924 613-4925 613-4926
Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Ovation®
Pipetten Mikropipetten
Manuelle Pipette mit schneller digitaler Volumeneinstellung.
  • Einfach zu programmieren und kalibrieren für verschiedene Umgebungen und Flüssigkeiten
  • Pipetten stehen flach auf der Werkbank, ein Pipettenständer wird somit benötigt
  • Motorbetriebene Volumeneinstellung für einfache Änderungen
  • Einwegdüse mit eingebautem Filter zur Vermeidung von Kontamination
  • Farbkodiert für einfache Volumenerkennung
* Zertifiziert DNase-/RNase-frei
Bestellinformation: Wird mit Lithium-Ionen Akku (reicht für ungefähr 6 Monate) geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge