Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

613-5415EA 588 EUR InStock
613-5415 613-5416 613-5417 613-5418 613-5781
VWR®, Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen
Pipetten Mikropipetten
These pipettes combine superior accuracy, precision and robustness with advanced ergonomic design.

  • Ease of use: Only two buttons and five pipetting modes; enables an easy one-handed programming and a quick pipetting cycle start
  • CUSTOM mode: Users can quickly and easily create specific protocols thanks to VWR® Protocol Builder software
  • Advanced ergonomics: Lightweight and perfectly balanced, it requires virtually no force to significantly reduce RSI
  • Fits comfortably in either the left or right hand and allows a 360° rotating manifold
  • Fully motorised piston drive: For even and regular sample delivery across each channel
  • Tip holders are designed for a secure tip fit and easy ejection thanks to a curved ejector bar
  • Pipettes can be used while charging without compromising performance

Elektronische VWR® Pipetten sind in allen Pipettierfunktionen äußerst leistungsstark. Ansaugen und Dispensieren von Proben geschieht mühelos, was die mit Routinearbeiten verbundenen Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom) deutlich mindert.

Pipettiermodi: PIPET (Standardmodus), REVERSE, REPETITIVE, MIX und CUSTOM.

Bestellinformation: Jede Pipette wird mit einer Lithiumionen-Batterie, USB-Netzkabel (5 V), Spitzenabwurfverlängerung (nur für 10 µl-Modelle), Schmiermittel (außer für die 10-µl-Modelle), Konformitätszertifikat und Kurzanleitung geliefert. Zubehör und Ständer werden separat verkauft.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge