ClipTip™ Pipettenspitzen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
94410210 94410213 94410217 94410218 94410250 94410253 94410257 94410258 94410310 94410313 94410317 94410318 94410510 94410513 94410517 94410518 94410710 94410713 94410717 94410718 94410040 94410043 94410050 94410053 94410100 94410103 94410150 94410153 94410810 94410813 94410817 94410818 94410610 94410618 94410617 94410060 94410063 94410070 94410073 94410613
613-2205EA 46.6 EUR InStock
613-2205 613-2206 613-2207 613-2208 613-2209 613-2210 613-2211 613-2212 613-2213 613-2214 613-2215 613-2216 613-2217 613-2218 613-2219 613-2220 613-2222 613-2223 613-2224 613-2225 613-6031 613-6032 613-6025 613-6026 613-6027 613-6028 613-6029 613-6030 613-6033 613-6034 613-6035 613-6036 613-6194 613-7447 613-7446 613-6861 613-6862 613-6192 613-6193 613-6195
ClipTip™ Pipettenspitzen
Pipettenspitzen
Die ClipTip Pipettenspitzen bieten Sicherheit durch eine einzigartige und innovative Arretiertechnologie, die auf jedem Kanal eine vollständige Abdichtung gewährleistet, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
  • Pipettenspitzen mit Clips zum Befestigen der Spitzen und für eine vollständige Abdichtung
  • ClipTip Pipettenspitzen bieten eine Technologie für geringe Retention für eine maximale Rückgewinnung der Proben
  • Als frei von Verunreinigungen mit RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxinen zertifiziert
  • Jeder Spitzeneinsatz verfügt über Chargen- und Volumeninformationen, die mit einem Tintenstrahldrucker aufgedruckt worden sind; durch die praktische Farbkodierung kann die Farbe der F1-ClipTip-/E1-ClipTip-Pipette den entsprechenden ClipTip-Pipettenspitzen einfach zugeordnet werden
  • Umweltfreundliches Reload-System mit recycelten Komponenten und 30 % weniger Kunststoff
Achieve newfound confidence knowing that once attached, your tips are locked firmly in place, and will not loosen or fall off regardless of application pressure.
ClipTip™ pipette tips feature 'clips' that lock tips in place and form a complete seal, Each time ClipTip pipette tips are on, they are sealed and will not loosen regardless of application pressure, ClipTip™ pipette tips are clipped securely on the F1-ClipTip™ and E1-ClipTip™ pipettes with a light touch eliminating the frustration of banging tips on your pipette, Low retention technology minimizes liquid retention, and enable maximium sample recovery.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge