Einkanalpipetten, mechanisch, fixes / variables Volumen, Transferpette® S
Lieferant: Brand
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
705891 705808 705816 705820 705862 705854 705864 705844 705838 705828 705868 705884 705882 705880 705878 705874 705873 705872 705870 705869 705890 705897 705896 705893 705892 DAKKS705844 DAKKS705862 DAKKS705874 DAKKS705880 DAKKS705882 DAKKS705873 DAKKS705870 DAKKS705878 DAKKS705884
613-6735EA 771 EUR InStock
613-6735 613-6832 613-6833 613-6834 613-6835 613-6836 613-6837 613-6838 613-6839 613-6840 613-6841 613-6842 613-6843 613-6844 613-6845 613-6846 613-6847 613-6848 613-6849 613-6850 613-6734 613-6739 613-6738 613-6737 613-6736 BRNDDAKKS705844 BRNDDAKKS705862 BRNDDAKKS705874 BRNDDAKKS705880 BRNDDAKKS705882 BRNDDAKKS705873 BRNDDAKKS705870 BRNDDAKKS705878 BRNDDAKKS705884
Einkanalpipetten, mechanisch, fixes / variables Volumen, Transferpette® S
Pipetten Mikropipetten
Mit der Kolbenhubpipette Transferpette® S arbeiten Sie bei kleinen und großen Volumina effizient und ergonomisch. Durch die perfekte Ergonomie liegt die Transferpette® S in jeder Halteposition angenehm in der Hand, ob mit der rechten oder der linken Hand, ob mit großen oder kleinen Händen.
  • Echte Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder: Volumen einstellen, pipettieren und Spitze abwerfen
  • Color Code am Volumeneinstellrad, Schaft und Volumenverstellschutz
  • Geringe Bedienkräfte und ein kurzer Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien für entspanntes Pipettieren
  • Schlankerer Schaft zur Entnahme aus engen Gefäßen (Zentrifugenröhrchen)
  • Universeller Spitzenaufnahmekonus
  • Komplett autoklavierbar bei 121 °C
Der Volumenverstellschutz lässt sich auch mit Handschuhen leicht bedienen und sichert Ihr eingestelltes Volumen gegen versehentliches Verstellen. Damit auch die Justage leicht von der Hand geht, verfügt die Transferpette® S über die Easy Calibration Technik. Die Justierung kann so ohne Werkzeug erfolgen. Und damit Sie immer die passenden Pipettenspitzen bestellen, zeigt Ihnen die Kompatibilitätstabelle, welche Spitzen zu welchem Gerät passen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge