VWR® Standard Line, Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
613-2903EA 639 EUR InStock
613-2903 613-7111 613-7112 613-7113 613-7114 613-7115 613-7116 613-7117 613-7118
VWR® Standard Line, Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen
Pipetten Mikropipetten
Die leichten Pipetten der Standard-Serie verfügen über ein revolutionäres Federungssystem, wodurch sich der Schaft beim Drücken gegen eine Reihe von Pipettenspitzen leicht zurückzieht. Jeder Schaft bewegt sich unabhängig, sodass auf alle 8 oder 12 Spitzen eine gleichmäßige Kraft ausgeübt werden kann. Das Federungssystem sorgt nicht nur für eine sichere Abdichtung der Spitzen, sondern verhindert auch das ansonsten häufige Auftreten von blockierten Spitzen.
  • Einfach anpassbare Höhenverstellung des Abwurfsystems erlaubt die Verwendung von Spitzen nahezu aller
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..