VWR® Standard Line, Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
613-2903EA 639 EUR InStock
613-2903 613-7111 613-7112 613-7113 613-7114 613-7115 613-7116 613-7117 613-7118
VWR® Standard Line, Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen
Pipetten Mikropipetten
Die leichten Pipetten der Standard-Serie verfügen über ein revolutionäres Federungssystem, wodurch sich der Schaft beim Drücken gegen eine Reihe von Pipettenspitzen leicht zurückzieht. Jeder Schaft bewegt sich unabhängig, sodass auf alle 8 oder 12 Spitzen eine gleichmäßige Kraft ausgeübt werden kann. Das Federungssystem sorgt nicht nur für eine sichere Abdichtung der Spitzen, sondern verhindert auch das ansonsten häufige Auftreten von blockierten Spitzen.
  • Einfach anpassbare Höhenverstellung des Abwurfsystems erlaubt die Verwendung von Spitzen nahezu aller Hersteller
  • Anatomische Form des Griffs, 360°-Verteiler und weiches Federsystem sorgen für ein problemloses und bequemes Pipettieren selbst bei längerer Verwendung
  • UV-beständig und vollständig autoklavierbar
  • Einfaches und schnelles System zur Rekalibrierung
  • Farbcodierter Schaft zur einfachen Volumenerkennung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge