VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Mehrkanalpipetten, Mechanisch, Variables Volumen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
613-5251EA 629 EUR InStock
613-5251 613-5254 613-5255 613-5257 613-7142 613-7143 613-7144 613-7145 613-7146 613-7147 613-7148 613-7149
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Mehrkanalpipetten, Mechanisch, Variables Volumen
Pipetten Mikropipetten
Die ergonomischen Hochleistungs-Pipetten von VWR® bieten zuverlässige Genauigkeit und Präzision. Die verbesserte Ergonomie ermöglicht ein bequemes Pipettieren selbst bei längerer Nutzung.
  • Deutlich reduzierter Kraftaufwand zur Kolbenbetätigung
  • Mühelose Volumeneinstellung mit Volumensperre
  • Höchste Genauigkeit und Präzision für kritische Anwendungen
  • Universelle Spitzenanpassung durch konischen Schaft und anpassbares, „Easy Grip“ Abwurfsystem
  • Größere Fingerauflage für bequemes Pipettieren
  • Vollständig autoklavierbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..