VWR® Reagenzreservoirs
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
613-7284EA 49.5 EUR InStock
613-7284 613-7285 613-7286 613-7287 613-7289 613-7290 613-7291 613-7293 613-7294 613-7297 613-7299 613-7301 613-7304 613-7305 613-7306 613-7307 613-7308 613-7310 613-7311 613-7312 613-7314
VWR® Reagenzreservoirs
Reagenz-Reservoirs
Reagenzbehälter sind für einen effizienten Flüssigkeitstransfer ausgelegt und daher eine ideale Wahl für sich wiederholende Pipettieraufgaben. Diese Reagenzbehälter für Mehrkanalpipetten bieten eine Wanne, die breit genug für 8- und 12-Kanalpipetten ist.
  • Trogdesign mit Graduierungen an der Innenwand und Ausgießern an vier Ecken
  • Leicht geneigte Innenfläche hilft, Rückstände zu reduzieren
  • Nicht sterile oder sterilisierte Optionen erhältlich, die SAL 10⁻⁶ (ISO 11137) erreichen
  • Reservoirs sind chargenzertifiziert, pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..