Flaschenaufsatz-Dispenser, FORTUNA® POLYFIX®
Lieferant: Poulten & Graf
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
101.07048 101.07038 101.07138
615-0006EA 192 EUR InStock
615-0006 615-0005 POUL101.07138
Flaschenaufsatz-Dispenser, FORTUNA® POLYFIX®
Flaschenaufsatz-Dispenser
Dispenser aus PP, geeignet für Chemikalien und die meisten Flüssigkeiten.
  • Sichtbarer Dispensiervorgang
  • Einfache Volumeneinstellung
  • Ventilblock aus Polypropylen mit FIX-Adapter
Klarglas mit Glaskolben: geeignet für alle Chemikalien (einschließlich Lösungen), die Polypropylen nicht angreifen und die nicht kristallisieren.
Braunglas mit Glaskolben: geeignet für alle lichtempfindlichen Flüssigkeiten, die Polypropylen nicht angreifen.
With coated PTFE-piston: Suitable for acids and alkaline solutions that do not attack polypropylene.
Lieferumfang: Mit PTFE-Ansaugschlauch (1) und PP-GewindeaAdaptern (2).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge