Zeitmessgerät für Ubbelohde-Viskosimeter, ViscoClock plus
Lieferant: SI Analytics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
285417900 285417910 285417930
616-0160EA 2030 EUR InStock
616-0160 616-0161 616-0162
Zeitmessgerät für Ubbelohde-Viskosimeter, ViscoClock plus
Viskosimeter Automatische Kapillarviskosimetersysteme
Die ViscoClock plus ist ein elektronisches Zeitmessgerät für Glas-Kapillarviskosimeter zur Bestimmung der kinematischen und relativen Viskosität.
  • Automatische Messung der Durchlaufzeit
  • Stativ aus Hochleistungskunststoff PPA ermöglicht Messtemperaturen bis 150 °C
  • Elektromagnetisches Belüftungsventil für leichte Handhabung von Ubbelohde-Viskosimetern
  • Messdatenspeicherung inkl. Zeit, Datum, Viskosimeter- und Proben-Identifikation
Speziell für Ubbelohde-Viskosimeter konzipiert, die für ihre hohe Präzision bekannt sind.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge