Zeitmessgerät für Ubbelohde-Viskosimeter, ViscoClock plus
Lieferant: SI Analytics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
285417900 285417910 285417930
616-0160EA 2030 EUR InStock
616-0160 616-0161 616-0162
Zeitmessgerät für Ubbelohde-Viskosimeter, ViscoClock plus
Viskosimeter Automatische Kapillarviskosimetersysteme
Die ViscoClock plus ist ein elektronisches Zeitmessgerät für Glas-Kapillarviskosimeter zur Bestimmung der kinematischen und relativen Viskosität.
  • Automatische Messung der Durchlaufzeit
  • Stativ aus Hochleistungskunststoff PPA ermöglicht Messtemperaturen bis 150 °C
  • Elektromagnetisches Belüftungsventil für leichte Handhabung von Ubbelohde-Viskosimetern
  • Messdatenspeicherung inkl. Zeit, Datum, Viskosimeter- und Proben-Identifikation
Speziell für Ubbelohde-Viskosimeter konzipiert, die für ihre hohe Präzision bekannt sind.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..