Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ubbelohde-Viskosimeter, DIN

Lieferant: SI Analytics

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

285400078 285400148 285400156 285400004 285400012 285400029 285400037 285400045 285400053 285400061 285400086 285400094 285400107 285400115 285400123 285400131
616-1108EA 478 EUR InStock
616-1108 645-0069 616-0030 616-1101 616-1102 616-1103 616-1104 616-1105 616-1106 616-1107 616-1109 616-1110 616-1111 616-1112 616-1113 616-0029
Ubbelohde-Viskosimeter, DIN
Viskosimeter Kapillarviskosimeter
Ubbelohde viscometers for the determination of absolute and relative viscosity of liquids with Newtonian flow behaviour.

  • Filling quantity: 15 - 20 ml
  • Recommended minimum flow through time is 200 seconds
  • Overall length ∼290 mm

Kalibriert mit Konstante für manuelle Messung.

Zertifizierungen: DIN 51562-1, ISO/DIN 3105

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge