Ubbelohde-Viskosimeter mit Konstante
Lieferant: SI Analytics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
285400172 285400201 285400189 285400226 285400234 285400242 285400259 285400267 285400218 285400275
616-3335EA 478 EUR InStock
616-3335 616-3338 616-3336 616-3340 616-3341 616-3342 616-3343 616-3344 616-3339 616-3345
Ubbelohde-Viskosimeter mit Konstante
Viskosimeter Kapillarviskosimeter
Für automatische Messungen kalibriert, Viskosimeter zur Bestimmung der absoluten und relativen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newton'schem Fließverhalten.
Empfohlene Mindest-Durchflusszeit: 200 Sekunden.
Zertifizierungen: DIN 51562-1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge