Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aktive Pirani-Meßzweige

Lieferant: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

D02171000 D02173000
619-0220EA 0 EUR InStock
619-0220 619-0221
Aktive Pirani-Meßzweige
Pumpen Vakuum-Messgeräte
Modell APG. Diese Messgeräte haben einen atmosphärischen Luftdruckmessbereich bis 1×10⁻⁴ mbar und vereinen Messkopf und Steuerung in einer kompakten aktiven Einheit.

  • Geregelte, interne Stromversorgung mit weitem Bereich - über Standard-DC-Netzteile von 20 bis 36 V
  • Tolerant gegenüber Spannungsschwankungen
  • Mittel- und Niederdruckversionen verfügbar - APG-M und -MP von Atmosphäre bis 10⁻³ mbar. APG-L von Atmosphäre auf 10⁻⁴ mbar
  • Standard-Analogausgang 0 bis 10 V - Einfacher Anschluss an einen Computer oder eine SPS
  • Fehlerausgangsanzeige
  • Einstellbarer Sollwert für Prozesssteuerung und Verriegelung
  • Bietet Vakuumstatusanzeige
  • Sollwertpegel visuell oder mit Voltmeter ablesbar

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge