Nitric acid : Dipicolinic acid (34 mM : 14 mM) in Wasser Eluenskonzentrat für IC (20x) for Metrosep C 4, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
61905-2.5L 61905-1L
61905-2.5LEA 187 EUR InStock
61905-2.5L 61905-1L
Nitric acid : Dipicolinic acid (34 mM : 14 mM) in Wasser Eluenskonzentrat für IC (20x) for Metrosep C 4, Supelco®
Nitric acid : Dipicolinic acid
Zertifizierungen: This eluent concentrate is application tested. It is certified in accordance with ISO Guide 31.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge