Temperatur-Logger, SC3
Lieferant: DICKSON
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SC377 SC386 SC387 SC367
620-0256EA 607 EUR InStock
620-0256 620-0257 620-0258 620-0255
Temperatur-Logger, SC3
Diagrammschreiber Diagrammschreiber
Mit diesen Rekordern lassen sich Temperaturen einfach und zuverlässig aufzeichnen. Sie bieten dem Benutzer sofortigen Zugriff auf die Daten und eignen sich für Anwendungen bei der Herstellung von pharmazeutischen, medizinischen und Lebensmittelprodukten sowie bei der Lagerung von Impfstoffen.
  • Hohe Beständigkeit bei Transport und Lagerung
  • Mit ihrer für Qualitätskontrollen geeigneter Präzision und Aufzeichnungsauflösung ermöglichen sie Aufzeichnungen im 24-Stunden- oder im 7-Tage-Modus
W×D×H: 93×93×57 mm
Weight: 227 mm
Lieferumfang: Im Lieferumfang ist eine AA-Batterie mit einer Lebensdauer von zwei Jahren und ein roter Stift enthalten. Andere Diagramme sind auf Anfrage erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge