Zertifizierte Thermometer
Lieferant: ALLA ATELIERS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
595.114ASC
620-0301EA 242 EUR InStock
620-0301
Zertifizierte Thermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Dieses Thermometer ist für die Messung der Temperatur flüssiger und gasförmiger Medien in verschiedenen Industrien, einschließlich Petrochemie, Ölraffinerie sowie Brennstoff und Energie, vorgesehen.
  • Gelb belegt
Auf den Thermometern ist die Werksnummer, die Art des Standards und der Messbereich angegeben. Die Temperaturskala ist mit dunkler, dauerhafter Emaille aufgebracht, die äußerst beständig gegen aggressive chemische Umgebungen ist. Auf teilweise eintauchenden Thermometern ist die Tiefe durch eine Ringlinie gekennzeichnet.
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
Zertifizierungen: Konform mit ASTM E-1.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge