VWR®, Umweltfreundliche Thermometer, easy read
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
620-0781EA 22.3 EUR InStock
620-0781 620-0782 620-0784 620-0785 620-0786 620-0787 620-0788
VWR®, Umweltfreundliche Thermometer, easy read
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Thermometer sind durch die kontraststarke schwarze Graduierung auf gelbem Hintergrund leicht, schnell und genau ablesbar. Ideal für den Einsatz in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, pharmazeutischen und medizinischen Industrien, Molkereien, Brauereien und Destillerien.
  • Enviro-Safe-Füllung
  • Ermöglicht fehlerfreies Ablesen
  • Gefüllt mit nicht toxischer, ungefährlicher, biologisch abbaubarer Flüssigkeit
Traceable to NIST/DKD. Compliant with Envirokleen™.
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Envirokleen-zertifiziert durch das unabhängige Labor ChemTel.
Lieferumfang: Wird mit mehrsprachiger (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Genauigkeit und zur Rückführbarkeit, einer Rollsicherung und einer individuellen Seriennummer geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge