VWR® Enviro Safe, Thermometer für Inkubatoren und Blockthermostate
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
620-0790EA 54.8 EUR InStock
620-0790 620-0791
VWR® Enviro Safe, Thermometer für Inkubatoren und Blockthermostate
Thermometer Analoge Thermometer
Konzipiert für alle standardmäßigen Heiz- und Trockenblöcke, Wasserbäder und Inkubatoren.
  • Teilweise eintauchbar
  • Individuelle Seriennummern
  • PFA-Beschichtung bei 620-0791 verhindert die Kontamination von Flüssigkeit und Glas im Fall von Glasbruch
  • Genauigkeit ähnlich zu Quecksilberthermometern, jedoch ohne die potenziellen Gefahren
Grüne, nicht toxische, biologisch abbaubare und ungefährliche Enviro-Safe-Flüssigkeitsfüllung vor weißem Hintergrund in Glas.
Zertifizierungen: Rückführbarkeit auf NIST; von Hand inspiziert in einer dreifach akkreditierten/zertifizierten Einrichtung gemäß ISO/IEC 9001:2008, ISO/IEC 14001:2004, ISO/IEC 17025:2005 und in einem von der A2LA akkreditierten Kalibrierlabor.
Lieferumfang: Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Genauigkeit und zur Rückführbarkeit.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge