VWR®, Präzisionsthermometer, frio temp
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
620-0837EA 125 EUR InStock
620-0837 620-0838 620-0839 620-0840 620-0841
VWR®, Präzisionsthermometer, frio temp
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Thermometer können in Gefrierschränken, Kühlschränken, Inkubatoren, Öfen und Blutbänken eingesetzt werden. Das Thermometer wird in einer mit Flüssigkeit gefüllten Flasche platziert.
  • Genaue Temperaturmessung ohne das Risiko der Kontamination der Probe bei Verwendung der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten), die die Probe imitiert
  • Thermometer mit organischer Füllung, dauerhaft im Glas eingeschmolzener Graduierung und bleifreiem Glas
  • PFA-Beschichtung reduziert das Risiko einer Kontamination durch Bruch des Thermometers
  • Individuelle Seriennummer
Für beste Ergebnisse: Platzieren Sie das Thermometer in der Flasche und stellen Sie es in der Nähe der Proben auf.
Division: 0,1 °C
Traceable to NIST/DKD
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Wird mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Genauigkeit und zur Rückführbarkeit sowie VELCRO® (Klettverschluss) und Magnetbefestigungen geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge