VWR®, Präzisionsthermometer, frio temp
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
620-0843EA 124 EUR InStock
620-0843 620-0844 620-0845 620-0848 620-0854 620-0855 620-0856 620-0878 620-0886 620-0902
VWR®, Präzisionsthermometer, frio temp
Thermometer Analoge Thermometer
Glasthermometer für Messungen in Kühlschränken, Tiefkühlschränken, Inkubatoren, Trockenschränken und Blutbänken.
  • Enviro safe non toxic and liquid or red spirit liquid
  • Accurate temperature reading without sample contamination
  • Individual serial number
  • Wide choice
Eine genaue Temperaturmessung wird durch Verwendung der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe imitiert. Setzen Sie das Thermometer in die Flasche ein und platzieren Sie es in der Nähe der Proben, um beste Ergebnisse zu erzielen. Die PFA-Beschichtung schützt Glas und Flüssigkeit im Falle eines Bruchs.
Traceable to NIST/DKD
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Genauigkeit und zur Rückführbarkeit, sowie Klettverschluss- (VELCRO®) und Magnetbefestigungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge