VWR®, Liquid-in-Glass Refrigerator/Freezer Thermometer
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
620-0876EA 38.3 EUR InStock
620-0876
VWR®, Liquid-in-Glass Refrigerator/Freezer Thermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Thermometer mit Doppelskala (°C/°F) und komplett umschlossenem Ende für genaue Messergebnisse. Leicht ablesbar dank weiß hinterlegtem Glas.
  • Rote Alkoholfüllung
  • Rostfreies Gehäuse
  • Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl
  • Emaillierte Aluminiumskala
B×T: 28×124 mm
W×D: 28×124 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge