Hochpräzise Digitalthermometer, KM20REF
Lieferant: COMARK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
KM20REF
620-1169EA 1690 EUR InStock
620-1169
Hochpräzise Digitalthermometer, KM20REF
Thermometer Digitalthermometer
This highly accurate, electronic reference thermometer with PT100 probe allows you to check the calibration of all types of thermometer and probe combinations.
  • Platinum Resistance Thermometer (PRT) technology and permanently attached PRT probe for highest system accuracy
  • Automatic switch-off
The KM20REF thermometer can be used in-conjunction with the KM820/VAL Validation Calibration Check Unit to calibrate contact and infrared thermometers.
Lieferumfang: Ein Hartschalen-Transportkoffer, eine 9-V-Alkalibatterie (IEC 6LF22) für 100 Stunden Betrieb sind im enthalten und UKAS-Kalibrierzertifikat (5-Punkt).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge