Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hochpräzise Digitalthermometer, testo 735

Lieferant: Testo

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

0560.7351 0563.7352
620-1242EA 396 EUR InStock
620-1242 620-1206
Hochpräzise Digitalthermometer, testo 735
Thermometer Digitalthermometer
Diese Geräte bieten einen Fühleranschluss für hochpräzise PT100-Messfühler sowie zwei Anschlüsse für schnelle Thermoelementfühler. Es können Messwerte von bis zu drei Temperaturfühlern angezeigt werden. Die Daten werden im Gerät aufgezeichnet und können mithilfe von Grafiken und Tabellen analysiert werden.

  • PC-Software zum Archivieren, Auswerten und Dokumentieren der Messdaten – im Lieferumfang enthalten
  • Anzeige, Speicherung und Ausdruck von Delta T sowie von Min.-/Max.- und Mittelwerten
  • Sensor: PT100 + 2 TE-Anschlüsse + optionale Funkmessfühler
  • Alarmfunktion

Kabelloser Datenspeicher bis zu 10000 Werte (testo 735-2).

W×D×H: 220×74×46 mm

Weight: 428 g

Lieferumfang: Wird mit akustischem Alarm, Software und USB-Kabel zur Datenübertragung, einer Batterie und einem Kalibrierprotokoll geliefert. Fühler müssen separat bestellt werden.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge