VWR®, Fühlerlose, elektronische Thermometer
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
620-1722EA 94.8 EUR InStock
620-1722
VWR®, Fühlerlose, elektronische Thermometer
Thermometer Digitalthermometer
Diese digitalen Thermometer sind für hochfeuchte Umgebungen geeignet und eine gute Alternative zu Quecksilbermodellen. Mit der Reset-Taste wird ein neuer Überwachungszeitraum festgelegt.
  • Anzeige der minimalen und maximalen Temperatur
  • Bohrung zum Befestigen an der Wand
  • Leicht ablesbar
  • Wasserbeständig nach IP 65
L×P: 100×215 mm
Indoor-/Outdoor-Thermometer: Zeigt die aktuelle Temperatur an und registriert die seit dem letzten Reset erreichten maximalen und minimalen Temperaturwerte. Inklusive LR44-Batterie.
Zertifizierungen: CE marked
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge