Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Temperatur- und Feuchtelogger, Testo 175 und 176

Lieferant: Testo

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

0572.1754 0572.1751 0572.1752 0572.1753 0572.1761 0572.1762 0572.1763 0572.1764 0554.1702 0554.1703 0572.1765 0572.1766 0572.1767 0572.1750 0554.1841
620-1843EA 333 EUR InStock
620-1843 620-1840 620-1841 620-1842 620-1844 620-1845 620-1846 620-1847 620-1835 620-1836 620-1848 620-1849 620-1850 620-2363 TEST0554.1841
Temperatur- und Feuchtelogger, Testo 175 und 176
Datenlogger
Bei der Testo 175-Serie handelt es sich um vielseitige, kompakte Logger zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die testo 176 Logger sind robuste Datenlogger und eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen.

  • Datensicherheit: Passwortschutz, Diebstahlsicherung
  • Nichtflüchtiger Speicher: 1 Million Werte (testo 175) und 2 Millionen (testo 176)
  • Die ComSoft Basic 5-Software kann mit obligatorischer Registrierung kostenlos von der Website des Anbieters heruntergeladen werden

* HINWEIS: Nicht für kondensierende Atmosphären geeignet. Für kontinuierliche Anwendungen in hoher Luftfeuchtigkeit (>80% RH bei ≤30 °C für >12 Stunden, >60% RH bei >30 °C für >12 Stunden), kontaktieren Sie bitte Ihr Avantor-Vertriebszentrum.

Lieferumfang: Lieferung mit langlebiger Batterie (je nach Serie bis zu acht Jahre), ohne USB-Kabel und Software.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge