Lebensmittelthermometer, HACCP, testo 103 und testo 104
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0563.0104 0560.0103
620-1883EA 102 EUR InStock
620-1883 620-1882
Lebensmittelthermometer, HACCP, testo 103 und testo 104
Thermometer Digitalthermometer
Beide Thermometer sind für Stichproben in der Lebensmittelindustrie konzipiert. Sie bieten praktische Unterstützung bei Durchführung von Kontrollmessungen. 620-1883 verfügt über eine automatische Endwerterkennung 'Hold' und zeigt Minimum/Maximum-Speicherung an.
  • Handlich und klein, passt in jede Tasche: 115 mm (620-1882)
  • Das 620-1883 ist unter fließendem Wasser abwaschbar (IP 65)
  • Einzeiliges LCD-Display mit automatischer 'Aus'-Funktion
  • 1-Punkt-Werkskalibrierprotokoll bei +35 °C
Aufklappbarer NTC-Fühler.
Erfüllt die HACCP-Standards und die Anforderungen der Norm EN 13485
Zertifizierungen: Entspricht HACCP und EN 13485.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge