Wasserdichte Digitalthermometer, HACCP, testo 108 / 108-2
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0563.1080 0563.1082
620-1899EA 114 EUR InStock
620-1899 620-1988
Wasserdichte Digitalthermometer, HACCP, testo 108 / 108-2
Thermometer Digitalthermometer
These compact thermometers are ideal for carrying out fast and reliable temperature checks during food production, processing and storage.
  • Waterproof with connected probe sensor (IP67 protected)
  • Easy to use with self-explanatory keys and large, easy-to-read display
  • Softcase (protective cover) protects the meter from impact damage and dirt
  • Hygienic: softcase and food thermometer/sensor can be easily cleaned under running water
Geeignet für den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln, in Restaurants, in Großküchen und in der Gastronomie.
Nur Testo 108- 2:
- Sonde am Temperaturmessgerät arretierbar, dadurch sicherer Halt
- Auto-hold, Halten und Min./Max. Funktion
Anschließbare Sensortypen:
Thermoelement Typ T und Typ K (testo 108)
Thermoelement Typ T (testo 108-2).
Zertifizierungen: HACCP and EN 13485 compliant.
Lieferumfang: testo 108: wasserdichtes Temperaturmessgerät (Typ T und K); inkl. Thermoelementfühler Typ T, Softcase und Kalibrierprotokoll.
testo 108-2: wasserdichtes TC Temperaturmessgerät (Typ T), inkl. arretierbarem Thermoelementfühler Typ T, Softcase und Kalibrierprotokoll.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge