Einweg-Temperaturlogger
Lieferant: EBRO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1340-6332
620-1974EA 361 EUR InStock
620-1974
Einweg-Temperaturlogger
Datenlogger
Dieser Datenlogger eignet sich für die einmalige Temperaturüberwachung während des Transports von pharmazeutischen Produkten, Lebensmitteln, Medizin und anderen temperaturempfindlichen oder verderblichen Gütern.
  • Konfigurierbare obere und untere Grenzwerte mit visueller Anzeige (rote LED)
  • Der Logger kann über das kostenlose Online-Konfigurations-Tool programmiert werden.
  • Wahlweise programmierbar über Software nach FDA 21 CFR Part 11: Winlog.basic
  • Keine teuren und zeitaufwändigen IQ/OQ-Verfahren mehr notwendig
Er verfügt über einen praktischen USB-Anschluss, eine automatische PDF-Erstellung der Messwerte und eine hohe Genauigkeit. Wenn Sie den Logger nach dem Transport an einen beliebigen PC anschließen, erhalten Sie die Messdaten ohne zusätzliche Software in einem Standard-PDF-Dokument.
Zertifizierungen: DIN EN 12830 (S, T, C, D, 1), ATP.
Lieferumfang: Wird mit einer Lithium-Knopfzelle geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge