Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR® Traceable®, Taschenthermometer

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

620-2077EA 98.3 EUR InStock
620-2077 620-2025
VWR® Traceable®, Taschenthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Sicheres Thermometer für Messungen in Erde, Küvetten, Reagenzgläsern, Lebensmitteln, Inkubatoren, Petroleumkohlenwasserstoffen und für praktisch alle Laboranalysen. Die Messwerte werden jede Sekunde aktualisiert.

  • Einzigartiges, flaches Design, geringes Gewicht und integrierter Clip: Perfekt für die Hemdtasche
  • „HOLD“-Taste friert einen Messwert für späteres Ablesen ein; eine andere Taste wechselt zwischen °F und °C
  • Speicherfunktion ruft Minimum/Maximum-Messwerte über jeden beliebigen Zeitraum ab

Edelstahlfühler (Ø×L: 3,5×89 mm).

Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.

Länge: 178 mm

Gewicht: 28,5 g

Zertifizierungen: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.

Lieferumfang: Wird mit Schutzkoffer, Silberoxid-Batterie, Fühler und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge