VWR® Traceable®, Thermometer mit Dreifach-Anzeige
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
620-2032EA 77.5 EUR InStock
620-2032
VWR® Traceable®, Thermometer mit Dreifach-Anzeige
Thermometer Digitalthermometer
Dieses digitale Thermometer zeigt die aktuelle, minimale und maximale Temperatur an. Es erfasst zudem die exakte Uhrzeit und das Datum, an dem diese Minimum/Maximum-Werte auftraten.
  • Fühler und Kabel arbeiten präzise, auch unter Wasser
  • Minimum-/Maximum-Temperatur (Fühler) oder Umgebungstemperatur
  • Drahthalterung ermöglicht eine einfache Fühlerplatzierung
Interner Umgebungstemperaturfühler und externer Fühler (Lר: 38×4,7 mm) mit 1,8-m-Kabel.
Zertifizierungen: Gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit Fühler, einem aufklappbaren Ständer für den Labortisch, einem Schlitz für die Wandmontage, VELCRO® Klettband zur Befestigung auf jeder Oberfläche, einem Traceable®-Kalibrierzertifikat und einer AAA-Alkalibatterie für eine kontinuierliche einjährige Überwachung geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge