VWR® Traceable®, Digitalthermometer, zwei Kanäle
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
620-2047EA 280 EUR InStock
620-2047
VWR® Traceable®, Digitalthermometer, zwei Kanäle
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Thermometer hat eine vertiefte Frontplatte mit zwei einstellbaren Versatzwerten auf zwei Kanälen, damit der Benutzer das Thermometer für verbesserte Genauigkeit genau auf eine bestimmte Temperatur, hauseigene Kalibrierung oder einen bestimmten Fühler einstellen kann. Das Gummigehäuse macht es zu einem nahezu umweltfesten Instrument für alle Wetter-, Stoß- und rauen Benutzungsbedingungen.
  • Large LCD shows temperatures of probe 1, probe 2, or the difference (delta) between them
  • Readout in °F or °C
  • 'MAX' button captures the highest reading achieved
  • 'HOLD' button freezes display to capture current reading
  • The two probes indicate temperature changes in less than one second
  • Two replaceable type-K beaded probes with 120 mm cable
Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Zertifizierungen: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Bestellinformation: Werte gelten für den mitgelieferten Edelstahlfühler. Das Thermometer kann mit den entsprechenden Fühlern, die separat bestellt werden müssen, Temperaturen von (–200…+1370 °C) messen.
Lieferumfang: Supplied with two probes, a Velcro wrist strap, a built-in stand and a Traceable calibration certificate.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge