VWR® Traceable®, Digitales Modul-Thermometer
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
620-2097EA 50.9 EUR InStock
620-2097
VWR® Traceable®, Digitales Modul-Thermometer
Thermometer Digitalthermometer
Digitales Thermometer mit Edelstahlfühler mit Griff und 3-m-Kabel. Das vielseitige Modul kann auf einer Konsole eingerastet oder als eigenständiges Gerät verwendet werden.
  • Vierstelliges LCD: Leicht ablesbar
  • Minimum-/Maximum-Temperaturspeicher
  • Messwert ist in °F oder °C verfügbar und wird jede Sekunde aktualisiert
Lieferumfang: Wird mit einem Traceable-Kalibrierzertifikat, Fühler, Kabel, und einer Batterie geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge