VWR®, Bi-metallisches Zeigerthermometer, für Kühlschränke und Gefriergeräte
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
620-2146EA 18.3 EUR InStock
620-2146
VWR®, Bi-metallisches Zeigerthermometer, für Kühlschränke und Gefriergeräte
Thermometer Analoge Thermometer
Dieses Thermometer mit analoger Anzeige zeigt die Temperaturen von Gefriergeräten und Kühlschränken oder Verderb an.
  • Modell aus Edelstahl steht stabil auf Einlegeböden
  • Doppelskala (°F/°C)
  • Roter Pfeil für einfacheres Ablesen
  • Rundes, schwarzes und modernes Design
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge