Bi-metallisches Thermometer mit Registrierung des Höchstwertes, SP, Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B602150011
620-2342EA 209 EUR InStock
620-2342
Bi-metallisches Thermometer mit Registrierung des Höchstwertes, SP, Bel-Art
Thermometer Analoge Thermometer
Dieses robuste Thermometer verfügt über einen Maximalwertzeiger (rot), der durch den Temperaturmesszeiger (schwarz) nach oben geschoben wird und somit die höchste Temperatur anzeigt. Der Gewindeanschluss (¼" NPT) kann verwendet werden, um das Thermometer auf dem mitgelieferten Stativ festzuschrauben.
  • Manueller Reset
  • Wasserdicht und druckfest
  • Widersteht Druck, hohen Temperaturen und Korrosion
  • Kalibrierpunkt für Artikel 620-2342: 121 °C
  • Ziffernblatt-Ø: 81 mm
Edelstahl 304 mit Glasscheibe.
Lieferumfang: Wird mit mehrsprachiger (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Genauigkeit und Anleitung oder mit individuellem Thermometer-Kalibrierbericht geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge