VWR®, Kalibrierte elektronische Thermometer zur Verifikation
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
620-0904EA 143 EUR InStock
620-0904 620-2148 620-2344
VWR®, Kalibrierte elektronische Thermometer zur Verifikation
Thermometer Digitalthermometer
Digitalthermometer zur Verifikation der Temperatur von Proben in Gefriergeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen. Genaue Temperaturmessung ohne das Risiko der Kontamination der Probe bei Verwendung der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten), die die Probe imitiert.
  • Einzeln serialisiert
Kunststoffflaschen können nicht in Öfen verwendet werden.
Zertifizierungen: ISO 17025, ISO/IEC 17025:2005, rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Wird mit mehrsprachigen Anweisungen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) und einer AAA-oder einer LR44-Batterie (620-2148) geliefert.
Achtung! Bitte beachten: * Innen
** Außen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge