Lebensmittelthermometer HACCP, testo 106
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0563.1063 0560.1063
620-2358EA 63 EUR InStock
620-2358 620-3055
Lebensmittelthermometer HACCP, testo 106
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Thermometer mit dünner, robuster Messspitze eignet sich hervorragend für schnelle Kerntemperatur-Überprüfungen und Lebensmittelinspektionen in der Gastronomie, in Hotels, Großküchen und Supermärkten. Der spezielle Lebensmittelfühler hinterlässt nahezu unsichtbare Einstichlöcher.
  • Schwellenwert manuell vom Benutzer eingestellbar
  • Akustischer und optischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung
  • Automatische Erkennung des endgültigen Messwerts: „HOLD“-Funktion
Fühler (L×Ø: 55×3 mm)
Lieferumfang: Lieferung mit Fühlerschutzkappe und Knopfzelle mit drei Volt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge