Infrarot-Thermometer, testo 830
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0560.8312 0560.8314 0560.8311 0563.8314
620-2808EA 102 EUR InStock
620-2808 TEST0560.8314 620-2466 TEST0563.8314
Infrarot-Thermometer, testo 830
Thermometer Digitalthermometer
Diese Infrarot-Thermometer eignen sich für die berührungslose Oberflächentemperatur-Messung in Handwerk und Industrie.
  • Nicht-invasiv
  • Definierbare Alarm-Grenzwerte
  • Schnelles Aufzeichnen: Zwei Messungen pro Sekunde
  • Spektralbereich: 8 - 14 μm
830-T1 Infrarot-Thermometer mit 1-Punkt-Lasermarkierung, 10:1-Optik, definierbare Grenzwerte und Alarmfunktion.
830-T2 Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt-Lasermarkierung, 12:1-Optik, definierbare Grenzwerte, Alarmfunktion.und Verbindung mit externen Fühlern.
830-T4 Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt-More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..