Infrarot-Thermometer, testo 830
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0560.8312 0560.8314 0560.8311 0563.8314
620-2808EA 102 EUR InStock
620-2808 TEST0560.8314 620-2466 TEST0563.8314
Infrarot-Thermometer, testo 830
Thermometer Digitalthermometer
Diese Infrarot-Thermometer eignen sich für die berührungslose Oberflächentemperatur-Messung in Handwerk und Industrie.
  • Nicht-invasiv
  • Definierbare Alarm-Grenzwerte
  • Schnelles Aufzeichnen: Zwei Messungen pro Sekunde
  • Spektralbereich: 8 - 14 μm
830-T1 Infrarot-Thermometer mit 1-Punkt-Lasermarkierung, 10:1-Optik, definierbare Grenzwerte und Alarmfunktion.
830-T2 Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt-Lasermarkierung, 12:1-Optik, definierbare Grenzwerte, Alarmfunktion.und Verbindung mit externen Fühlern.
830-T4 Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt-Lasermarkierung, 30:1-Optik, definierbare Grenzwerte, Alarmfunktion.und Verbindung mit externen Fühlern.
Bestellinformation: Zusätzliche Sonden und Zubehör sind separat erhältlich.
Lieferumfang: Lieferung mit Batterie und Kalibrierzertifikat. T4 Set inklusive Kreuzband-Oberflächenfühler und Lederschutzhülle.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge