Multifunktions-Datenlogger tempmate.® M2H
Lieferant: IMEC MESSTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M2H-000
620-2824EA 52.1 EUR InStock
620-2824
Multifunktions-Datenlogger tempmate.® M2H
Datenlogger
Intuitiver Mehrzweck-Temperatur- und Feuchtigkeitslogger für zuverlässige und kostengünstige Kühlkettenüberwachung. Zur Temperatur- und Feuchtigkeitsaufzeichnung mit internem oder externem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Multifunktionsdisplay und automatischer PDF-Berichterstellung.
  • Produktbezogene Temperaturüberwachung entlang der gesamten Kühlkette, in Lagerhallen oder Kühlschränken
  • Kostengünstig und zuverlässig
  • Smartes Design, intuitive Bedienung
  • Wasserdicht und lebensmittelecht
  • Kostenlose verfügbare Software zur individuellen Logger-Konfiguration
  • Detaillierter PDF-Bericht inklusive Grafik und Tabelle
  • Multifunktionsdisplay mit Batterieanzeige
tempmate.®-M2-Logger sind speziell für die Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsüberwachung in der pharmazeutischen Kühlkettenlogistik konzipiert. Als vorprogrammiertes Gerät können Sie tempmate.®-M2 sofort zur Kontrolle Ihrer temperaturempfindlichen Sendungen verwenden. Der erstellte PDF-Bericht enthält detaillierte Informationen wie Datenkurven, jede einzelne Messung als Tabelle und statistische Informationen. Mit der optionalen, kostenlos erhältlichen Software tempbase.®2 können Sie eine individuelle Loggerkonfiguration sicherstellen und eine detaillierte Datenanalyse oder Datenverwaltung ist ebenfalls möglich. Darüber hinaus muss das Gerät gemäß den Gefahrgutvorschriften der IATA nicht gekennzeichnet werden.
Zertifizierungen: EN 12830, CE, RoHS.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge