Minithermometer
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0900.0530
620-3123EA 53 EUR InStock
620-3123
Minithermometer
Thermometer Digitalthermometer
Kleines und handliches Mini-Thermometer mit min./max. Alarm.
  • Einstellbarer min./max. Alarm. Akustisches Signal ertönt bei Über- oder Unterschreitung der individuell einstellbaren Grenzwerte
  • Fest angeschlossene Sonde (Einstechfühler mit 80-cm-Kabel)
  • Fühler und Kabel lassen sich bequem am Temperaturmessgerät verstauen
  • Mit Clip zur Aufstellung, Wandmontage oder Befestigung
Das Mini-Alarmthermometer eignet sich zur Temperaturmessung in Luft, in weichen pulverförmigen Stoffen und in Flüssigkeiten. Mit den mitgelieferten Clips kann das Mini-Alarmthermometer aufgestellt, an der Wand montiert oder (für den praktischen Transport) befestigt werden.
Lieferumfang: Lieferung mit Clip, Einstechsonde (Sondenlänge 190 mm, Sondenkabel 80 cm) und 2 AAA-Batterien.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge