VWR® Traceable®, Spülmaschinenthermometer
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
620-9100EA 57.3 EUR InStock
620-9100
VWR® Traceable®, Spülmaschinenthermometer
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Thermometer sorgt für eine korrekte Reinigung durch Nachweis der Solltemperatur von 82 °C während des Spülvorgangs. Speziell für Anwendungen in Nasslaboren, abspülbaren Bereichen und im Freien. Zur Verwendung in der Lebensmittelbranche, Pharmazeutik, in Reinräumen und industriellen Labors. Wasserdichtes Metall mit internem Edelstahlfühler.
  • Zeichnet Höchst- und Mindesttemperaturen auf, die während des Spülvorgangs erreicht werden
Zertifizierungen: Das Zertifikat belegt die Rückführbarkeit auf NIST, entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL&More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..