Temperatur-Indikatorstreifen
Lieferant: Testo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0646.0072 0646.0073 0646.0074 0646.0075 0646.0076 0646.0077
620-9122EA 36 EUR InStock
620-9122 620-9123 620-9124 620-9125 620-9126 620-9127
Temperatur-Indikatorstreifen
Temperatur-Indikatorstreifen
These indicators are self-adhesive, temperature proof foils with temperature sensitive elements for temperature control and regulation. They are particularly suitable for monitoring temperature in small objects.
  • Change in colour within two seconds
  • Practical booklet with 10 indicators
  • Maximum storage temperature: 25 °C; storage in a refrigerator is recommended
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..